D8941
2,6-Difluoro-4-[2-(phenylsulfonylamino)ethylthio]phenoxyacetamide
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
PEPA
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)COc1c(F)cc(SCCNS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1F
InChI
1S/C16H16F2N2O4S2/c17-13-8-11(9-14(18)16(13)24-10-15(19)21)25-7-6-20-26(22,23)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-9,20H,6-7,10H2,(H2,19,21)
chave InChI
GTACSIONMHMRPD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)