D6196
Dimebon dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,8-Dimethyl-5-[2-(6-methyl-3-pyridinyl)ethyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole dihydrochloride hydrate, Dimebolin dihydrochloride hydrate, Dimeboline dihydrochloride hydrate, Dimebone dihydrochloride hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.CN1CCc2c(C1)c3cc(C)ccc3n2CCc4ccc(C)nc4
InChI
1S/C21H25N3.2ClH.H2O/c1-15-4-7-20-18(12-15)19-14-23(3)10-9-21(19)24(20)11-8-17-6-5-16(2)22-13-17;;;/h4-7,12-13H,8-11,14H2,1-3H3;2*1H;1H2
chave InChI
QQHQMWVYYVVAOV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offers many products related to calcium channels for your research needs.