Key Documents
D3534
Sigma-Aldrich
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid methyl ester
≥98% (capillary GC)
Sinônimo(s):
Methyl 7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H38O2
Número CAS:
Peso molecular:
346.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (capillary GC)
forma
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
omega FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
chave InChI
ABGHYAFHPINIHF-ZKWNWVNESA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3