D5679
Methyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate
≥97%, liquid
Sinônimo(s):
cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid methyl ester
Ensaio
≥97%
forma
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
omega FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
chave InChI
PTFHIRHGARALFY-JEBPEJKESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3