D2131
Dextrin from corn
commercial grade, Type II, powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
corn
Nível de qualidade
grau
commercial grade
tipo
Type II
forma
powder
cor
white
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informações sobre genes
human ... PYGM(5837)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1