31410
Dextrin from maize starch
Sinônimo(s):
Maltodextrin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
maize
Nível de qualidade
descrição
dextrose equivalent 8.0 - 15.0
forma
powder
Impurezas
≤0.5% sulfated ash
cor
white
pf
240 °C ((464 °F ))
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
chave InChI
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1