D1064
Dihydrokainic acid
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
2-Carboxy-4-isopropyl-3-pyrrolidineacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h5-7,9,11H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1
chave InChI
JQPDCKOQOOQUSC-OOZYFLPDSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506) , SLC1A3(6507)
rat ... Slc1a2(29482) , Slc1a3(29483)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?