D0672
φX174 DNA Marker Hae III Digest
for DNA electrophoresis
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
uso
200 uses (0.1 mg size)
40 uses (20 μg size)
adequação
suitable for electrophoresis (DNA)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Componentes
Nota de preparo
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
We offers a variety of markers that aid size determination of samples separated by agarose and/or polyacrylamide gel electrophoresis. These products include markers for DNA, PCR fragments and RNA and can be concurrently run with the samples. All the markers stain well with common nucleic acid stains.