Documentos Principais
CRISPR12H
Sigma-Aldrich
CRISPR-Lenti Non-Target Control High Titer Transduction Particles
About This Item
Código UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
Formulário
liquid
Nível de qualidade
embalagem
vial of 200 μL
concentração
5x108  VP/ml (via p24 assay)
aplicação(ões)
CRISPR
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Functional Genomics/Screening/Target Validation
  • Negative Control, CRISPR high titer lentivirus format.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/crispr.
Características e benefícios
Serves as a negative experimental control for the CRISPR editing workflow using lenti CRISPR DNA.
Outras notas
This product is for R&D;use only, not for drug, household, or other uses. Please consult the Safety Data Sheet for information regarding hazards and safe handling practices. Though the lentiviral transduction particles produced are replication incompetent, it is recommended that they be treated as Risk Group Level 2 (RGL−2) organisms in laboratory handling. Follow all published RGL-2 guidelines for laboratory handling and waste decontamination.
forma física
200 μl virus, minimum p24 titer > 5 x 108 TU/mL
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)