CRISPR06
CRISPR UNIVERSAL NEGATIVE CONTROL 1
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
embalagem
vial of 50 μL
concentração
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
aplicação(ões)
CRISPR
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Creation of gene knockouts in cell lines
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Características e benefícios
Componentes
Princípio
forma física
Nota de preparo
which may not be suitable for transfection into particular cell types. For best results, we advise maxi-prepping
plasmids using endotoxin-free DNA purification kits prior to transfection.
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
CRISPR endonucleases have shown wide variation in their activity, even among multiple CRISPRs designed within close genomic proximity.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CRISPR06-1EA | 4061833533826 |
CRISPR06-1SET |