CRISPR13H
CRISPR-Lenti Human HPRT1 Positive Control High Titer Transduction Particles
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
embalagem
vial of 200 μL
concentração
5x108 VP/ml (via p24 assay)
aplicação(ões)
CRISPR
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Aplicação
- Positive control, HPRT1, CRISPR high titer lentivirus format, for creating gene knockouts/genetic modifications in cell lines.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/crispr.
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
Watch Cas9-GFP proteins work inside your cells and deliver the powerful nuclease editing you have come to trust and expect. MISSION™ SpCas9-GFP and eSpCas9-GFP proteins are multi-functional enzymes with high on-target cleavage efficiency fused to Enhanced Green Fluorescent Protein (EGFP) for real-time observation of Cas9 delivery and clearance from cells.