Documentos Principais
CPDI0NJM1
Milli-Q
DI-PAK® (meio)
Medium: 2.4 kg, Produces deionized water, for use with Milli-DI® systems
Sinônimo(s):
Pacote de purificação DI-PAK®
About This Item
Código UNSPSC:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Materiais
cartridge (Mixed bed ion exchange resin and granular carbon)
Nível de qualidade
Características
Activated carbon : to remove chlorine and organic compounds.
Mixed bed resin : to remove ions.
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
DI-PAK®
Parâmetros
2.4 kg operating weight
técnica(s)
ion chromatography: suitable
A × L × P
395 mm × 160 mm × 85 mm
condutividade
400 μS/cm (Feed water conductivity)
compatibilidade
for use with Milli-DI®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pacote de purificação DI-PAK® (médio) é um cartucho descartável de purificação de água para uso com os sistemas Milli-DI®. Ele produz água desionizada com resistividade >1 Mohm.cm a 25 °C, utilizando água de torneira como a fonte de alimentação.
Aplicação
O pacote de purificação DI-PAK® (médio) remove cloro, contaminantes coloidais e iônicos para atingir a qualidade da água necessária para a sua aplicação.
Características e benefícios
  • Fácil manutenção: O pacote de purificação DI-PAK® (médio) pode ser trocado em segundos, sem nenhum risco de vazamento. A tela de LED avisa quando é necessário trocar o pacote.
  • Ele permite a purificação de cerca de 300 l de água com uma resistividade >1 Mohm.cm a 25 °C (condutividade da água de alimentação = 400 mS/cm e CO2 dissolvido = 0 ppm).
  • O processo de purificação usa tecnologia de troca iônica e carvão ativado.
  • Produz 3–5 l de água pura por dia.
  • Fonte da água de alimentação: água de torneira.
Informações legais
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany