Documentos Principais
CLS70372160
Pyrex® Milk Dilution bottle with screw cap
capacity 160 mL, narrow mouth, graduated
Sinônimo(s):
Pyrex® glass bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
square bottle
Características
autoclavable
cap
soda lime glass
embalagem
pkg of 12 ea
case of 48 ea
fabricante/nome comercial
Corning 70372-160
capacidade
160 mL
diâmetro × A
44 mm × 150 mm
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)