Documentos Principais
Z250198
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 250 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
Junta
Joints threaded neck (45-400)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
with cap
embalagem
case of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216948
capacidade
250 mL
diâmetro × A
66 mm × 119 mm
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)