Z263133
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 4 oz (125 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
tamanho da tampa
38-400
Junta
Joints threaded neck (38-400)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
with cap
embalagem
pkg of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216941
capacidade
4 oz (125 mL)
diâmetro × A
54 mm × 95 mm
cor
amber
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)