Z263168
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 16 oz (500 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
tamanho da tampa
53-400
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
with cap
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216943
capacidade
16 oz (500 mL)
diâmetro × A
80 mm × 146 mm
cor
amber
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)