CLS4712
Corning® universal fit hinged racked pipet tips
1-200 μL pipet tips, yellow, non-sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round polypropylene tip
yellow tip
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
insert racks without hinged lid
embalagem
rack of 96
fabricante/nome comercial
Corning 4712
faixa de volume
1-200 μL
Descrição geral
- For use with 1-200 μL and 100-1000 μL single and multichannel pipettors
- 200 μL racks have 96 tips per rack; 1000 μL racks have 100 tips per rack
- Exceptional durability - all Corning tip racks stand up to the demands of use with multichannel pipettors and withstand repeated autoclaving cycles
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Available sterile and nonsterile
- Tips are not graduated
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)