CLS4714
Corning® universal fit hinged racked pipet tips
100-1000 μL pipet tips, blue, sterile, 100tips/rack, 10 racks/case, 1000 tips/case
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue tip
round polypropylene tip
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
insert racks without hinged lid
embalagem
rack of 100
fabricante/nome comercial
Corning 4714
faixa de volume
100-1000 μL
volume
100—1000 μL
Descrição geral
- For use with 1-200 μL and 100-1000 μL single and multichannel pipettors
- 200 μL racks have 96 tips per rack; 1000 μL racks have 100 tips per rack
- Exceptional durability - all Corning tip racks stand up to the demands of use with multichannel pipettors and withstand repeated autoclaving cycles
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Available sterile and nonsterile
- Tips are not graduated
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)