CLS4821
Corning® Isotip® filtered pipet tips
1-30 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
natural tip
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter
graduation
packaging: rack
embalagem
rack of 96
fabricante/nome comercial
Corning 4821
faixa de volume
1-30 μL
volume
1—30 μL
adequação
suitable for (applications where avoidance of cross contamination is critical, such as DNA amplification and radioisotope handling)
compatibilidade
all popular research-grade pipettors
Descrição geral
Corning Isotip filtered pipet tips feature an inert, hydrophobic barrier that prevents aerosolised contaminants from contacting pipettor shafts. All filtered pipet tips are packaged sterile and are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Aplicação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)