Documentos Principais
CLS4894
Corning® microvolume pipet tips
0.1-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960tips/case
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
faixa de volume:
0.1-10 μL
esterilidade:
sterile
Características:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
embalagem:
rack of 96
fabricante/nome comercial:
Corning 4894
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
natural tip
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
embalagem
rack of 96
fabricante/nome comercial
Corning 4894
faixa de volume
0.1-10 μL
compatibilidade
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Descrição geral
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Características e benefícios
  • Highly durable
  • Racked pipet tips can withstand repeated autoclaving cycles
  • Compatible with multichannel pipettors
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)