CLS4864
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
natural tip
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
96 Tips/Rack
embalagem
rack of 96
fabricante/nome comercial
Corning 4864
faixa de volume
1-200 μL
volume
1—200 μL
Descrição geral
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
- Reliable fit with all major brand pipettors
- Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
- Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Calcium Phosphate Transfection Kit Protocol