Documentos Principais
CLS432089
Extension Collar, for Corning® CoolBox 2XT System
orange
Sinônimo(s):
Corning Coolcell accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.12
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Corning 432089
C × L × A
21.0 cm × 14.3 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
26.5 cm × 20.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
cor
orange
Descrição geral
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
Informações legais
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)