CLS480106
Optional heads for Corning® LSE™ vortex mixers
optional head for 4 x 15 mL tubes (held horizontally), 1/cs
Sinônimo(s):
equipment replacement accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 480106
adequação
suitable for (for use with Corning LSE vortex mixer)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Optional heads for the Corning LSE vortex mixers: CLS6776, CLS6777 and CLS6775
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480106-1EA | 4061825882369 |