CLS354483
Corning® BioCoat™ Growth Factor Reduced Matrigel® Invasion Chamber
clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), well size 24 wells
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane)
Características
lid: no
embalagem
pkg of 24 ea (2 packs of 24)
fabricante/nome comercial
Corning 354483
tamanho do poço
24 wells
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3