Key Documents
CLS351152
Corning® FluoroBlok Permeable Support
plate wells 24 well, with 8.0 um Colored PET Membrane, sterile
Sinônimo(s):
Permeable Support
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
esterilidade
sterile
Características
lid: no
with 8.0 um Colored PET Membrane
embalagem
case of 48 ea (Individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 351152
plate wells
24 well
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Corning® FluoroBlok 24 Well Plate Permeable Support with 8.0μm Colored PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
Aplicação
Cell Culture
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.