CLS2595
Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate
flat bottom clear, PVC, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVC
flat bottom clear
round wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
fabricante/nome comercial
Corning 2595
embalagem
bag of 25 ×
tamanho
96 wells
volume do poço
250 μL
volume de trabalho do poço
50-150 μL
cor
clear
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
- Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate is economical and not treated.
- Applicable for solution-based assays, serial dilutions, and general storage purposes.
- Lids are not available.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)