CLS2797
Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate
round bottom clear, PVC, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVC
round bottom clear
round wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
fabricante/nome comercial
Corning 2797
embalagem
bag of 25 ×
tamanho
96 wells
volume do poço
250 μL
volume de trabalho do poço
50-150 μL
cor
clear
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
- Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate is economical and untreated.
- PVC microplates support solution-based assays, serial dilutions, and general storage applications.
- Well volume of 250 μL; recommended working volume of 50 to 150 μL.
- Lids are not available.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of