Documentos Principais
Eos-HL-60
96100920, human blood, Lymphoblastoid
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
human blood
modo de crescimento:
Suspension
cariótipo:
Not specified
morfologia:
Lymphoblastoid
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
Eos-HL-60, 96100920
fonte biológica
human blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
Descrição de linhagem celular
Eos-HL-60 is a variant of the promyelocytic cell line HL60 established by sub-cloning in methylcellulose. Although the cells are capable of reverting to the parental phenotype, most passages maintain a high degree of eosinophil differentiation.Eos-HL-60 and HL-60 have been shown to be identical genetically by STR profiling
Aplicação
Study of production and function of human eosinophils, analysis of differentiation.
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 13,14
D13S317: 8,11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Meio de cultura
IDMEM + 2mM Glutamine + 0.5mM Butyric acid + 10% Foetal Bovine Serum (FBS); pH7.6; add Butyric acid to the medium just before use.
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)