Documentos Principais
COR-L321
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020756, human unknown/unspecified, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
human unknown/unspecified
embalagem
tube of 5 μg 96020756-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020756-1VL
modo de crescimento
Aggregates in suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human lung carcinoma
Descrição de linhagem celular
The cell line COR-L321 was established from a 58 year old female patient after chemotherapy.
Meio de cultura
RPMI 1640 +2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2;37°C. Cells grow slow and in large aggregates.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)