Documentos Principais
COR-L26
96020740, human lung, Floating aggregates of packed cells. Irregular shaped aggregates
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
COR-L26, 96020740
fonte biológica
human lung
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Floating aggregates of packed cells. Irregular shaped aggregates
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human large cell lung cancer bone marrow aspirate
Descrição de linhagem celular
A human large cell lung cancer bone marrow aspirate derived cell line established from a female patient.
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cell densities between 2 x 100,000 cells/ml and 2 x 1000,000 cells/ml. Saturation density 2 x 1000,000; 37°C; 5% CO2.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)