SK-N-DZ
94092305, human nerve (bone marrow metastasis), Neuronal
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SK-N-DZ, 94092305
fonte biológica
human nerve (bone marrow metastasis)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
44XX, monosomic for 10, 11, 13, 14, 19. Both copies of chromosome 2 missing in each cell.
morfologia
Neuronal
produtos
p53, moderate MDR-1 expression
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
CSF1PO: 12
D13S317: 8,11
D16S539: 9,11
D5S818: 12
D7S820: 12,13
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,18
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.