Documentos Principais
NFS-25 C-3
93090713, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
NFS-25 C-3, 93090713
fonte biológica
mouse blood
embalagem
tube of 5 μg 93090713-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93090713-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Ly-17, Lyb-2, Ly-1, Ly-5 (B220)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse pre-B lymphoblast
Descrição de linhagem celular
Derived from a spontaneous lymphoma in an NFS.C58v-1 mouse. These pre-B cells are negative for surface Ig, Ia and ThB.
Meio de cultura
DMEM + 10% NCTC 109 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1% Sodium Pyruvate (NaP) + 1mM Oxaloacetic acid + 50μM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 2μg/ml Transferrin + 0.2IU/ml Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Immediately after resuscitation a pre-centrifugation step to remove cryoprotectant (DMSO) is recommended i.e. pellet the cells by centrifugation at 100 x g for 5 minutes and resuspend the cell
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)