R8820N-05
Rat Dorsal Root Ganglion Neurons: RDRGN
Sinônimo(s):
RDRGN cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat spinal cord
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 500,000 cells
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
modo de crescimento
Adherent
morfologia
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Rat Dorsal Root Ganglion Neurons (RDRGN) are derived from spinal cords of normal embryonic rat (gestation day 15). >500,000 cells cryopreserved in Serum-free Freezing Medium.
Origem de linhagem celular
Aplicação
Componentes
Qualidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)