Documentos Principais
99072804
T-3-CI-2-0.fl cell line
mouse spleen, Lymphoblastoid-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Nome do produto
T-3-CI-2-0.fl cell line,
fonte biológica
mouse spleen
Nível de qualidade
Formulário
liquid
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse friend leukemia lymphoblast
Descrição de linhagem celular
T-3-Cl-2-0.fl is a clone of T-3-Cl-2, which originated from a splenic lesion of Friend virus-induced leukemia in a DD mouse. The cell line can be induced to differentiate into erythroblastoid cells with 1.5% DMSO. T-3-Cl-2-0.fl has been eradicated from mycoplasma using MC-210 by the originator.
Aplicação
Study of erythroid differentiation
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5%CO2; 37ºC
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)