Documentos Principais
EJG
93051803, bovine adrenal gland, Endothelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
EJG, 93051803
fonte biológica
bovine adrenal gland
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Endothelial
produtos
Factor VIII
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Bovine adrenal medulla endothelial
Descrição de linhagem celular
The bovine cell line was established from collagenase-dissociated, adrenal medulla tissue. The cells display a capillary endothelium morphology with relatively large cell bodies and produce factor VIII:C. Tests for BVDV have shown that the cell line is producing both detectable BVDV antigens and infectious BVDV.
Aplicação
Blood clotting studies
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Passage cells every 5 to 7 days.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)