Documentos Principais
BPAEC
86123101, bovine lung, Endothelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
BPAEC, 86123101
fonte biológica
bovine lung
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Endothelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Bovine lung endothelium
Descrição de linhagem celular
BPAEC is susceptible to bovine respiratory viruses and is positive for BVDV.
Aplicação
Virus studies: bovine respiratory viruses
Meio de cultura
DMEM or 199 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)