SCP0009
Adrenal Secretogranin bovine
≥95% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C69H106N20O20
Peso molecular:
1535.70
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥70%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Phe-Pro-Lys-Pro-Ala-Gly-Ser-Gln-Asp-Lys-Pro-Leu-His-Asn
Aplicação
Secretogranins are acidic proteins, prohormones, found in the secretory granules of a wide variety of endocrine and neuro-endocrine cells. Adrenal Secretogranin bovine may be used in comparative studies with other secretogranins and chromogranins.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)