345458
Boron trichloride solution
1.0 M in p-xylene
Sinônimo(s):
Boron chloride, Trichloroborane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.03 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 12.7 °C)
Formulário
liquid
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
concentração
1.0 M in p-xylene
densidade
0.901 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
chave InChI
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?