AFRC MAC 128
92102335, Reactivity: Anti-LDL, Human
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
Mieloma
Y3
Reatividade
Anti-LDL, Human
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Rat Y3 x Rat DA spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against human low density lipoproteins (LDL). It also reacts with LDL of the Rhesus monkey.
Imunogênio
Human low density lipoproteins
Meio de cultura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse spleen feeder layers upon resuscitation
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)