LNCap Clone FGC Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89110211, human prostate (carcinoma), Epithelial-like
Sinônimo(s):
LNCaP-FGC Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human prostate (carcinoma)
embalagem
tube of 5 μg 89110211-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89110211-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Pseudodiploid male; seven marker chromosomes, modal number 46, range 33 to 91
morfologia
Epithelial-like
produtos
Prostate acid phosphatase, prostate specific antigen
receptores
Androgen, estrogen
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
- to study the effect of sex steroid hormones in regulating the expression of oligoadenylate synthetase 1 (OAS1)
- to study the role of curcumin and resveratrol in redox control and ability to promote apoptosis
- to investigate low molecular weight thiols present in the deproteinized extract of the cell line after derivatization
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)