22Rv1
5092802, human prostate, Epithelial
Sinônimo(s):
22Rv-1 Cells, CWR-22rv1 Cells, CWR22-R1 Cells
About This Item
Produtos recomendados
product name
22Rv1, 05092802
fonte biológica
human prostate
modo de crescimento
Adherent aggregates
cariótipo
49,XY,del(1)(p10),+i(1)(q10),der(2)t(2;4)(p13;q31)del(2)(q13q33),der(4)t(2;4)(p13;q31),t(6;14)(q15;q32),+7,+12[5]/50,idem,+3[1]
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
androgen receptor positive
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
CSF1PO: 10,11
D13S317: 9,12
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 15,21
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Artigos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.