Documentos Principais
AFRC MAC 24
Reactivity: Anti-LDL, rabbit, 92102337
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
LOU rat spleen
Mieloma
Y3
Reatividade
Anti-LDL, rabbit
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat Y3 x Rat LOU spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against rabbit low density lipoproteins (LDL), and shows 11-34% reactivity with murine LDL.
Imunogênio
Rabbit low density lipoproteins
Meio de cultura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse spleen feeder layers upon resuscitation
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)