HUMANCD19-0002069
Frozen Human Normal CD19+ B Cells
human peripheral blood (CD19+ B Cells)
Sinônimo(s):
B Cells, CD19+ Cells, Immune Cells
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Frozen Human Normal CD19+ B Cells, 10 Million Cells/per vial
fonte biológica
human peripheral blood (CD19+ B Cells)
Nível de qualidade
Formulário
frozen liquid
embalagem
vial of 10 Million cells
fabricante/nome comercial
BioIVT
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
cloudy
temperatura de armazenamento
-140 to -196°C
Descrição geral
B cells are a subset of lymphocytes that are a component of humoral response in adaptive immunity and secrete antibodies. B cells also function as antigen-presenting cells. CD19+ B cells encompass early stages of B cell differentiation. CD19+ B Cells are separated from mononuclear cells via immunomagnetic separation.
Used for a variety of applications, B cells are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, and other immunology applications.
Embalagem
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)