Documentos Principais
Clone M-3
87081806, mouse skin, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
Clone M-3, 87081806
fonte biológica
mouse skin
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Hypertetraploid
morfologia
Epithelial
produtos
Melanin
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse (CxDBA)F1 melanoma
Descrição de linhagem celular
Established from a Cloudman S91 melanoma in a male mouse; the cells produce melanin.
Aplicação
Cloning studies
Meio de cultura
Ham′s F10 + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) or 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)