Documentos Principais
143B
91112502, human bone, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
143B, 91112502
fonte biológica
human bone
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human bone osteosarcoma TK-
Descrição de linhagem celular
Cells are thymidine kinase deficient (TK-) and resistant to BUdR.143B and HOS (Sigma Catalogue number 87070202) originated from the same host: 143B is TK- and originated indirectly from HOS which is TK+.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 18
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 15ug/ml Bromo-deoxy Uridine (BUdR) + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:8 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)