CFPAC-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91112501, human pancreas (liver metastasis), Epithelial
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human pancreas (liver metastasis)
embalagem
tube of 5 μg 91112501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91112501-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Hyperdiploid, (65-75 chromosomes)
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Cystic fibrosis trans-membrane regulator (CFTR)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We offer more than twenty ECACC pancreatic cancer cell lines of human, rat, or mouse origin, including PANC-1. Choose cells based on mutations in KRAS, TP53, SMAD4, and other key genes, or by demonstrated suitability for applications such as toxicity, xenograft models, and drug response studies.