MIA-Pa-Ca-2
85062806, human pancreas, Epithelial
Sinônimo(s):
MIA PaCa-2 Cells, MIA-PaCa2 Cells, MIAPACA-2 Cells, PaCa2 Cells
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MIA-Pa-Ca-2, 85062806
fonte biológica
human pancreas
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. 61; hypotriploid
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
CSF1PO: 10
D13S317: 12,13
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 12,13
THO1: 9,10
TPOX: 9
vWA: 15
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
We offer more than twenty ECACC pancreatic cancer cell lines of human, rat, or mouse origin, including PANC-1. Choose cells based on mutations in KRAS, TP53, SMAD4, and other key genes, or by demonstrated suitability for applications such as toxicity, xenograft models, and drug response studies.