About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
L35, 91012319
fonte biológica
Porcine blood
embalagem
tube of 5 μg 91012319-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91012319-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Modal no. 36.5
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Porcine peripheral blood T cell
Descrição de linhagem celular
One of a series of cell lines established from mononuclear cells of a boar (Sus scrofa domestica L) which was injected with Shimozuma cells producing porcine retrovirus (Tsukuba-1). The cells express MSA4. The cells contain retrovirus particles and are positive in RT assay.
Perfil do DNA
Not specified
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2 mM Glutamine + 1 mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.05 mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C. Cells grow as small clumps.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)