MABC1608
Anti-Mucin-16 (CA-125) Antibody, clone 5E11
clone 5E11, from mouse
Sinônimo(s):
MUC-16, Ovarian cancer-related tumor marker CA125, CA-125, Ovarian carcinoma antigen CA125
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E11, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
proximity ligation assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MUC16(94025)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Proximity Ligation Assay Analysis: A representative lot detected Mucin-16 in Proximity Ligation Assay applications (Ricardo, S., et. al. (2016). Virchows Arch. 468(6):715-22; Ricardo, S., et. al. (2015). Mol Oncol. 9(2):503-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Mucin-16 in Immunohistochemistry applications (Marcos-Silva, L., et. al. (2015). Glycobiology. 25(11):1172-82; Ricardo, S., et. al. (2015). Mol Oncol. 9(2):503-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Mucin-16 in ovarian serous cystadenocarcinoma tissue (Courtesy of Dr. Leonor David, M.D., Ph.D., IPATIMUP and Medical Faculty of the University of Porto, Portugal).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Mucin-16 in Western Blotting applications (Marcos-Silva, L., et. al. (2015). Glycobiology. 25(11):1172-82).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected Mucin-16 in human ovarian cancer and human uterine tissues.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1