Documentos Principais
SJK-287-38
90112228, Reactivity: Anti-DNA Polymerase, human
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
(BALB/c x C57BL/6)F1 mouse spleen
Mieloma
NS1
Reatividade
Anti-DNA Polymerase, human
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse NS1 x Mouse (BALB/c x C57BL/6)F1 spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody binds KB cell DNA polymerase and exhibits potent neutralising activity against DNA polymerase _.
Imunogênio
KB cell DNA polymerase fraction VIII
Meio de cultura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)